Learn More
2'-Methylacetophenon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722515 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10722515 5 g Glasflasche 5 Gramm
10606522 25 g Glasflasche 25 Gramm
10147953 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722515 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126160050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-16-2
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00008734
InChI-Schlüssel YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
IUPAC-Name 1-(2-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methylacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0260g/mL
Siedepunkt 214°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4COCH3
Brechungsindex 1.5290 to 1.533
Menge 5 g
Beilstein 07, 306
Relative Dichte 1.026
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit