Learn More
2'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379579 5 g 5 Gramm
11459203 25 g 25 Gramm
11469203 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11695.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134.178 g/mol
2'-Methylacetophenone is possiblely used in Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Methylacetophenon kann in Vanille-, Kirsch-, Mandel-, Cumarin- und verschiedenen Nussnuancen verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 577-16-2
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.178
MDL-Nummer MFCD00008734
InChI-Schlüssel YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
IUPAC-Name 1-(2-Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methylacetophenone
Dichte 1.02
Siedepunkt 214°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.5318
Menge 5 g
Beilstein 907005
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%