Learn More
2-Methyl-pentanoic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylvaleric acid |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8) |
| Formelmasse | 116.0837 |