Learn More
2-Methyl-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30472798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472798 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472798 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3255455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-nitrobenzoic Acid
CAS 13506-76-8
Summenformel C8H7NO4
Menge 5 g
Synonym o-Toluic acid, 6-nitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-Methyl-2-nitrobenzoic acid, 6-Nitro-o-toluic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methyl-6-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375