Learn More
2-Methyl-9H-Fluoren-9-on, TRC
Artikelnummer. 30472865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472865 50 mg 50 Milligramm
30471788 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30472865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32179350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2840-51-9
Summenformel C14H10O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
IUPAC-Name 2-Methylfluoren-9-1
SMILES Cc1ccc2c3ccccc3C(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-9H-fluoren-9-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Formelmasse 194.0732