Learn More
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazin, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10737675 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10017852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737675 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07759CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 51047-59-7
Summenformel C9H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 178.239
MDL-Nummer MFCD08272850
InChI-Schlüssel ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20290698
IUPAC-Name 2-Methyl-6-Piperazin-1-ylpyrazin
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 95%