Learn More
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazin, ≥ 95 %, Maybridge
Marke: Maybridge MO07759DA
Additional Details : CAS : 51047-59-7 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
51047-59-7 | |
178.239 | |
ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N | |
20290698 | |
CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2 |
C9H14N4 | |
MFCD08272850 | |
2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci | |
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazin |
Spezifikation
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazine | |
1g | |
95.0 | |
C9H14N4 | |
2-methyl-6-piperazin-1-yl pyrazine, 2-methyl-6-piperazinylpyrazine, pyrazine,2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl, pyrazine, 2-methyl-6-1-piperazinyl-9ci | |
CC1=CN=CC(=N1)N2CCNCC2 | |
178.239 | |
178.24 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
51047-59-7 | |
95% | |
MFCD08272850 | |
ZQAVHWZTBHGKFK-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methyl-6-piperazin-1-ylpyrazin | |
20290698 | |
95% |