Learn More
2-Methyl-6-nitroaniline 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10294980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10294980 25 g Glasflasche 25 Gramm
10606724 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127230250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 570-24-1
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007744
InChI-Schlüssel FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-o-toluidine, 2-amino-3-nitrotoluene, benzenamine, 2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzenamine, 6-methyl-2-nitroaniline, 1-amino-2-methyl-6-nitrobenzene, unii-oup165ykbc, 3-nitro-2-aminotoluene, 2-nitro-6-methylaniline, oup165ykbc
PubChem CID 11298
IUPAC-Name 2-Methyl-6-nitroanilin
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-nitroaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0°C to 96.0°C
Farbe Braun
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)NH2
Menge 25 g
Beilstein 12, 843
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-6-nitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.