Learn More
2-Methyl-5-(Trifluormethyl)phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464367
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15464367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31745.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017778-05-0
Summenformel C8H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 176.14
MDL-Nummer MFCD09832287
InChI-Schlüssel CBWYZBGMPOIRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-trifluoromethyl phenol, phenol, 2-methyl-5-trifluoromethyl, 3-hydroxy-4-methylbenzotrifluoride, 3-hydroxy-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 20111828
IUPAC-Name 2-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
SMILES CC1=C(O)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 176.14
Reinheit (%) 97%