Learn More
2-Methyl-5-(Pentafluorothio)Benzoesäure, 97 %
Artikelnummer. 15465857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465857 250 mg 250 Milligramm
15455857 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33071.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623943-54-4
Summenformel C8H7F5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 262.194
MDL-Nummer MFCD16652477
InChI-Schlüssel HSIPIUUYFOAFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 2-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 2-methyl-5-pentafluorothio benzoic acid
PubChem CID 66523588
IUPAC-Name 2-methyl-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 262.19
Reinheit (%) 97%