Learn More
2-Methyl-5-Nitrophenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11996111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11996111 1 g 1 Gramm
11906121 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 445170010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 957062-84-9
Summenformel C13H18BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 263.1
InChI-Schlüssel LYFUUPOOXAXEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenyl boric acid pinacol ester, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methyl-5-nitrophenylboronate, pubchem18757, 2-methyl-5-nitrophenylboronicacidpinacolester, 2-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitro-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl
PubChem CID 17750269
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methyl-5-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 90.0°C to 92.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.1
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.