missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Methyl-5-Nitroimidazol, TRC

Artikelnummer. 17993515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993515 100 g 100 Gramm
17921405 10 g 10 Gramm
17962495 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17993515 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM323765100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 696-23-1
Summenformel C4 H5 N3 O2
IUPAC-Name 2-Methyl-4-Nitro-1H-Imidazol
SMILES Cc1nc(c[nH]1)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-nitroimidazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
Synonym 2-Methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole, Metronidazole Benzoate Imp. B (EP), Tinidazole Imp. A (EP), Metronidazole Imp. A (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-5-nitro-, 1H-Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (9CI), Imidazole, 2-methyl-4(or 5)-nitro- (7CI), Imidazole, 2-methyl-4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-2-methylimidazole, L 581490, Menidazole, RP 8532
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O2/c1-3-5-2-4(6-3)7(8)9/h2H,1H3,(H,5,6)
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
Formelmasse 127.0382
Reinheit (%) >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.