Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-5-Nitroimidazol, 99 %
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Anwendungen
2-Methyl-4(5)-Nitroimidazol wurde zur Untersuchung des Mechanismus sowohl der alkalischen und sauren Hydrolyse von Tinidazol verwendet. Es wird hauptsächlich zur Synthese von Zwischenprodukten von Arzneimitteln wie Metronidazol und Dimetridazol verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Ethanol, gut löslich in verdünnter Säure und verdünntem Alkali.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Methyl-4(5)-Nitroimidazol wurde zur Untersuchung des Mechanismus sowohl der alkalischen und sauren Hydrolyse von Tinidazol verwendet. Es wird hauptsächlich zur Synthese von Zwischenprodukten von Arzneimitteln wie Metronidazol und Dimetridazol verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Ethanol, gut löslich in verdünnter Säure und verdünntem Alkali.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-5-nitroimidazole |
| Schmelzpunkt | 251°C to 255°C |
| Dichte | 1.426g/mL |
| Siedepunkt | 399°C |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 4032 |
| Formelmasse | 127.1 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Fest |