Learn More
2-Methyl-5-nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400223
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400223 5 g 5 Gramm
11410223 25 g -
11420223 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400223 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11392.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 939-83-3
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD00017040
InChI-Schlüssel XOSDYLFXPMFRGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-methyl-5-nitro, 5-nitro-o-tolunitrile, 2-cyano-4-nitrotoluene, 2-methyl-5-nitrobenzenecarbonitrile, 3-cyano-4-methylnitrobenzene, 2-methyl-5-nitro-benzonitrile, 4-nitro-2-cyanotoluene, 5-nitro-ortho-tolunitrile, 5-nitro-2-methylbenzonitril, 6-methyl-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 350143
IUPAC-Name 2-methyl-5-nitrobenzonitril
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 104°C to 108°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1947376
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.