Learn More
2-Methyl-5-Nitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352677 5 g -
11342677 1 g 1 Gramm
11362677 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11862.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1975-52-6 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1975-52-6
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00007371
InChI-Schlüssel DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 176°C to 181°C
Menge 5 g
Beilstein 2451300
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) ≥98%