Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-5-Nitrobenzenboronsäure, 96 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 62°C to 66°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 180.96 |
Reinheit (%) | 96% |