Learn More
2-Methyl-5-Isopropylanilin, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 16667012 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 16667012
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 248790250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2051-53-8
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
MDL-Nummer MFCD00044503
InChI-Schlüssel YKWALWNGEXPARQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Methyl-5-(Propan-2-yl)anilin
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Specifica
Alpha-Vektor METHYLISOPROPYLANILINE
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-isopropylanilin
Farbe Braun bis farblos
Dichte 0.95
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 149.23
Physikalische Form Flüssigkeit
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato