Learn More
2-Methyl-4-(Trifluormethyl)thiazol-5-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30478046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478046 50 mg 50 Milligramm
30470444 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478046 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21919550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117724-63-7
Summenformel C6H4NO2F3S
Molekulargewicht (g/mol) 211.16
Synonym 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, 2-Methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic Acid
IUPAC-Name 2-Methyl-4-(Trifluormethyl)-1,3-Thiazol-5-Carboxylsäure
SMILES Cc1nc(c(s1)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4F3NO2S/c1-2-10-4(6(7,8)9)3(13-2)5(11)12/h1H3,(H,11,12)
Formelmasse 210.9915