Learn More
2-Methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10633045 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10295544 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633045 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC76301CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 117724-63-7
Summenformel C6H4F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 211.16
MDL-Nummer MFCD00173295
InChI-Schlüssel REKJPVUFKQYMHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem11380, acmc-209yjt, methyltrifluoromethylthiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole-5-carboxylicacid
PubChem CID 1486080
IUPAC-Name 2-Methyl-4-(Trifluormethyl)-1,3-Thiazol-5-Carboxylsäure
SMILES CC1=NC(=C(S1)C(O)=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 211.16
Reinheit (%) 97%