Learn More
2-Methyl-4-(Trifluoromethoxy)Anilin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420128 5 g 5 Gramm
11410128 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23706.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86256-59-9 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86256-59-9
Summenformel C8H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.153
MDL-Nummer MFCD01631541
InChI-Schlüssel IIDBMILLZRYZCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-trifluoromethoxy-2-methylaniline, 4-trifluoromethoxy-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8512, ksc495s8h, 2-amino-5-trifluoromethoxy toluene
PubChem CID 2775546
IUPAC-Name 2-methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) ≥97%