Learn More
2-Methyl-4-piperazinchinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354152
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10354152 1 g 1 Gramm
10344152 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354152 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH02136DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82241-22-3
Summenformel C14H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 227.31
MDL-Nummer MFCD01935745
InChI-Schlüssel XYBLCORUTWKJOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-piperazinoquinoline, 2-methyl-4-piperazin-1-yl quinoline, quinoline, 2-methyl-4-1-piperazinyl, 2-methyl-4-quinolyl piperazine, 2-methyl-4-piperazin-1-yl-quinoline, maybridge1_006771, chemdivam_001084, cbmicro_045139, cambridge id 6095001, tos-bb-0571
PubChem CID 702318
SMILES CC1=CC(N2CCNCC2)=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-piperazinoquinoline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)chinolin
Formelmasse 227.31
Reinheit (%) 97%