Learn More
2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidincarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782197
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10782197 10 g 10 Gramm
10202832 250 mg 250 Milligramm
10354662 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782197 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC20101EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 127958-10-5
Summenformel C12H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.224
MDL-Nummer MFCD02682072
InChI-Schlüssel XKJAQESOTNACHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776510
IUPAC-Name 2-Methyl-4-Phenylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES CC1=NC=C(C(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Synonym 2-methyl-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl, acmc-1c0qx, 2-methyl-4-phenylpyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,2-methyl-4-phenyl, 2-methyl-4-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%