Learn More
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11320617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11320617 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10071884 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11320617 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42201CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 32002-72-5
Summenformel C11H8NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
MDL-Nummer MFCD07348569
InChI-Schlüssel APXSARIYDLVPAY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 2-methy-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-4-phenylthiazol-5-ylcarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-methyl-4-phenyl
PubChem CID 7131132
IUPAC-Name 2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CC1=NC(=C(S1)C([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%