Learn More
2-Methyl-4-pentensäure, TRC
Artikelnummer. 30480894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480894 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22077850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-pentenoic Acid
CAS 1575-74-2
Summenformel C6H10O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
SMILES CC(CC=C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Methylpent-4-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
Formelmasse 114.0681