Learn More
2-Methyl-4-pentanol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317715 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317715 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15122100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-pentanol
CAS 108-11-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methyl-4-pentanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H14 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)CC(C)O
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 102.17
Menge 1 mL
Formelmasse 102,1045 g/mol