Learn More
2-Methyl-4-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30480939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480939 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32043525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-nitrobenzoic Acid
CAS 1975-51-5
Summenformel C8H7NO4
Menge 25 g
Synonym 4-Nitro-o-toluic Acid, 4-Nitro-2-methylbenzoic Acid, NSC 227948
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
Formelmasse 181.0375