Learn More
2-Methyl-4-nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15545276 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15545276 100 g 100 Gramm
15525276 5 g 5 Gramm
15535276 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15545276 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457811000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1975-51-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1975-51-5
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
InChI-Schlüssel XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 74790
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 151.0°C to 152.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.