Learn More
2-Methyl-4-nitrobenzoiesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474067 5 g 5 Gramm
15464067 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31332.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1975-51-5 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1975-51-5
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00210697
InChI-Schlüssel XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 74790
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 97%