Learn More
2-Methyl-4-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30481108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481108 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481108 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM323545250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-nitrotoluene (2-Methyl-4-nitroaniline)
CAS 99-52-5
Summenformel C7 H8 N2 O2
Menge 250 g
Synonym o-Toluidine','4-nitro- (8CI), 2-Methyl-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methyl-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methyl-5-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrotoluene, 2-Methyl-4-nitrophenylamine, 2-Methyl-p-nitroaniline, 3-Methyl-4-aminonitrobenzene, 4-Nitro-2-methylaniline, 4-Nitro-2-toluidine, 4-Nitro-6-methylaniline, 4-Nitro-o-toluidine, 5-Nitro-2-aminotoluene, Ansibases Red RL, Azoene Fast Red GL Base, Azogene Fast Red NRL Salt, Azogene Fast Red RL, Daito Red Base RL, Devol Red RL, Devol Red Salt E, Diabase Red RL, Fast Red 5NT, Fast Red 5NT Salt, Fast Red Base RL, Fast Red RL Base, Fast Red Salt RL, Hiltonil Fast Red RL Base, Hiltosal Fast Red RL Salt, Kako Red RL Base, Kayaku Red RL Base, MNA, MNA (optical crystal), Meisei Fast Red RL Base, Mitsui Red RL Base, NSC 2075, NSC 5508, Naphtoelan Red RL Base, Red Base Ciba X, Red Base Irga X, Red Base NRL, Red RL Base, Red base RL, Sanyo Fast Red RL Base, Sanyo Fast Red Salt RL, Spectrolene Red RL, Symulon Red RL Base, Tulabase Fast Red RL, Yamada Fast Red RL Base
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,8H2,1H3
SMILES Cc1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methyl-4-nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0586