Learn More
2-Methyl-4-nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408486 100 g 100 Gramm
11418486 500 g 500 Gramm
11428486 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15941.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-52-5
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007734
InChI-Schlüssel XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
PubChem CID 7441
IUPAC-Name 2-Methyl-4-nitroanilin
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Geruch Characteristic
Menge 100 g
UN-Nummer UN2660
Beilstein 775772
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%