Learn More
2'-Methyl-4'-Nitroacetanilid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489547
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11489547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22054.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′-Methyl-4′-Nitroacetanilid wirkt als Reaktionspartner bei der Synthese von TNT-Isomeren.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2719-15-5
Summenformel C9H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00033896
InChI-Schlüssel JZEOVPGWIWSSAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-methyl-4-nitrophenyl acetamide, 4'-nitro-o-acetotoluidide, n1-2-methyl-4-nitrophenyl acetamide, acetamide, n-2-methyl-4-nitrophenyl, 2'-methyl-4'-nitroacetanilide, acetyl-p-nitro-o-toluidine, 2-methyl-4-nitroacetanilide, o-acetotoluidide, 4'-nitro, acetamide,n-2-methyl-4-nitrophenyl, maybridge1_001434
PubChem CID 75936
IUPAC-Name N-(2-methyl-4-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Methyl-4'-nitroacetanilide
Schmelzpunkt 198°C to 200°C
Menge 25 g
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%