Learn More
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on hydrochloride |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H |
| Formelmasse | 150.9859 |