Learn More
2-Methyl-4-isothiazolin-3-on 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324744 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324744 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15089000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 2682-20-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H5 N O S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Neolone 950, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methylisothiazol-3-one
InChI-Formel InChI=1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
SMILES CN1SC=CC1=O
IUPAC-Name 2-Methyl-1,2-Thiazol-3-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 115.15
Menge 1 mL
Formelmasse 115.0092 g/mol