Learn More
2-Methyl-3-(Pentafluorothio)Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028868
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487565
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26280.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261952-16-3
Summenformel C9H8BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 253.06
MDL-Nummer MFCD01631608
InChI-Schlüssel YSABBOPLIUMXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylbromide, acmc-209wwf, ksc497q9n, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-2-methyl-3-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 2775617
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2-Methyl-3-(Trifluormethyl)benzol
SMILES CC1=C(CBr)C=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Siedepunkt 72°C (1 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1760
Formelmasse 253.06
Reinheit (%) 97%