Learn More
2-Methyl-3-(Pentafluorothio)Benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Siedepunkt | 72°C (1 mmHg) |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Formelmasse | 253.06 |
| Reinheit (%) | 97% |