Learn More
2-Methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317009
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317009 5 g 5 Gramm
11307009 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 878001-20-8
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD04116032
InChI-Schlüssel CUQHTBQRXZCFTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl-3-trifluoromethyl, ksc496k1r, 2-methyl-3-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 3719148
IUPAC-Name 2-methyl-3-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) 97%