Learn More
2-Methyl-3-(Trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11410461 5 g 5 Gramm
11400461 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410461 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20009.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54396-44-0
Summenformel C8H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 175.154
MDL-Nummer MFCD00153216
InChI-Schlüssel TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
IUPAC-Name 2-methyl-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 37°C to 40°C
Siedepunkt 62°C to 64°C (4 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2832865
Formelmasse 175.16
Reinheit (%) 98%