Learn More
2-Methyl-3-Nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469157 25 g 25 Gramm
11444807 1 g 1 Gramm
11459157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21267.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6656-49-1 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6656-49-1
Summenformel C8H6F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.14
MDL-Nummer MFCD00042322
InChI-Schlüssel KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-6-trifluoromethyltoluene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-6-trifluoromethyl toluene, 2-methyl-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitro-o-xylene, 3-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, pubchem4816, 2-methyl-3-nitro-benzotrifluoride
PubChem CID 81171
IUPAC-Name 2-methyl-1-nitro-3-(trifluormethyl)benzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Siedepunkt 86°C (10 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2457216
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 205.14
Reinheit (%) 97%