Learn More
2-Methyl-3-nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404143 25 g 25 Gramm
11414143 100 g 100 Gramm
11424143 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10347.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-83-8
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00007731
InChI-Schlüssel HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
IUPAC-Name 2-Methyl-3-nitroanilin
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-nitroaniline
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Dichte 1.378
Siedepunkt 305°C
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2660
Beilstein 388393
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%