Learn More
2-Methyl-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10502561 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10449260 1 L Glasflasche -
11924621 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10502561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156822500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-19-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
InChI-Schlüssel CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC-Name 2-Methylbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 3.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Dichte 0.8608g/mL
Siedepunkt 104.0°C
Flammpunkt 21°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. tetrahydrofuran (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CC(CH3)2OH
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 250 mL
Beilstein 01,I,235
Fieser 01,674
Merck Index 15,6108
Relative Dichte 0.8608
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,cellosolve,,carbon tetrachloride,cyclohexanone,diethylene,glycol,ethyl acetate,kerosine,methyl ethyl,ketone,mineral spirits,monoethanolamine
Viskosität 3.02 mPa.s (20°C)
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.