Learn More
2-Methyl-3-[(3,4-methylendioxy)-phenyl]-propionsäure, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11387529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387529 1 g 1 Gramm
11397529 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27924.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77269-66-0
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.213
MDL-Nummer MFCD06203229
InChI-Schlüssel DBXAHUCZEXVUKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-3,4-methylenedioxy phenyl propionic acid, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl-2-methylpropanoic acid, acmc-20anr1, 1,3-benzodioxole-5-propanoicacid, a-methyl, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methyl-propanoic acid, 1,3-benzodioxole-5-propanoic acid, .alpha.-methyl, alpha-methyl-1,?3-benzodioxole-?5-?propanoic acid
PubChem CID 19614615
IUPAC-Name 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-Methylpropansäure
SMILES CC(CC1=CC2=C(C=C1)OCO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 208.21