Learn More
2-Methyl-2-Thiopseudoharnstoff-Hämisulfat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10511761 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10306870 5 g Glasflasche 5 Gramm
10183270 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10076003 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10511761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127895000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 867-44-7 | C2H6N2S·1/2H2SO4 | 139.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-44-7
MDL-Nummer MFCD00013055
InChI-Schlüssel BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
IUPAC-Name Methylcarbamidothioat;schwefelsäure
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 240.0°C to 241.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H6N2S·1/2H2SO4
Strukturformel [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: 4g/L methanol (20°C)
Molekulargewicht (g/mol) 139.18
Formelmasse 139.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /