Learn More
2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028314
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11467236
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25555.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 122321-04-4 | C8H12N2O | 152.197 g/mol
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-2-Pyridylaminoethanol wird als Reagenz zur Synthese von Rosiglitazon verwendet (Maleat: R693500), ein Thiazolinedion-Medikament, das zur Verringerung der Insulinresistenz bei Patienten mit Typ 2-Diabetes verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122321-04-4
Summenformel C8H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 152.197
MDL-Nummer MFCD02667633
InChI-Schlüssel MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
PubChem CID 737420
IUPAC-Name 2-[Methyl(pyridin-2-yl)amin]ethanol
SMILES CN(CCO)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Brechungsindex 1.575
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 152.19
Reinheit (%) 98%