Learn More
2-Methyl-2-Propanethiol 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 149020025
Additional Details : CAS : 75-66-1 Gewicht : 3.50000kg Transport : UN number : 2347 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 2.5L
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205390
  • 124.10 CHF / 2.50 Liter
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-66-1
90.18
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
6387
CC(C)(C)S
C4H10S
MFCD00004857
2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
2-Methylpropan-2-thiol
Spezifikation
-1.1°C
2-Methyl-2-propanethiol
-24°C
Glasflasche
0.8
62°C to 65°C
99%
98.5
99%
(CH3)3CSH
01, 383
2-methyl-2-propanethiol, tert-butyl mercaptan, tert-butylthiol, tert-butanethiol, 2-propanethiol, 2-methyl, tert-butylmercaptan, t-butyl mercaptan, t-butylmercaptan, 2-isobutanethiol, tertiary-butyl mercaptan
WMXCDAVJEZZYLT-UHFFFAOYSA-N
2-Methylpropan-2-thiol
6387
Flüssig
2.5L
0.8000g/mL
Authentic
1.4220 to 1.424
0.638 mPa.s (20°C)
Farblos
75-66-1
100.0
C4H10S
MFCD00004857
15, 1582
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in liquid h2s,very soluble in alcohol and ether
CC(C)(C)S
90.18
90.18
≥98.5%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-propanethiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation