Learn More
2-Methyl-2-phenylpropanenitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10210020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10210020 1 g 1 Gramm
10391620 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10210020 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438250010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1195-98-8 | C10H11N | 145.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-98-8
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.21
InChI-Schlüssel PGQTYXFMSZUGOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-phenyl-propionitrile, phenylisobutyronitrile, 2-phenylisobutyronitrile, 2-methyl-2-phenylpropionitrile, 2-methyl-2-phenyl-propanenitrile, alpha,alpha-dimethylbenzyl cyanide, benzeneacetonitrile,a,a-dimethyl, alpha,alpha-dimethylphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,, a,, a-dimethyl, benzeneacetonitrile, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 2797591
IUPAC-Name 2-Methyl-2-Phenylpropanitril
SMILES CC(C)(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 54°C to 56°C (1.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 145.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.