Learn More
2-Methyl-2-Pentenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482358 500 g 500 Gramm
11462358 25 g 25 Gramm
11472358 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15729.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-36-9
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00006978
InChI-Schlüssel IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
PubChem CID 5319754
IUPAC-Name (E)-2-Methylpent-2-enal
SMILES CCC=C(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-pentenal
Namenshinweis (E)+(Z)
Schmelzpunkt -90°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 134°C to 136°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.4495
Menge 500 g
UN-Nummer UN1988
Beilstein 506124
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 97%