Learn More
2-Methyl-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499386
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499386 25 g 25 Gramm
11489386 5 g 5 Gramm
11409396 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499386 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19090.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 590-36-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
It is used to study its antagonist activity. It reacts with a second target site to alter the spatial relation between the hydrophobic agonist binding site and the allosteric site. It may initiate the polymerization of isocyanates and epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird verwendet, um seine Antagonistenaktivität zu untersuchen. Reagiert mit einem zweiten Zielort, um die räumliche Beziehung zwischen der hydrophoben Agonistenbindungsstelle und der allosterischen Stelle zu ändern. Kann die Polymerisation von Isocyanaten und Epoxiden auslösen.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 32 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-36-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.18
MDL-Nummer MFCD00004485
InChI-Schlüssel WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 2-methyl, 2-hydroxy-2-methylpentane, unii-hu2so831kp, dimethylpropylcarbinol, hu2so831kp, 1,1-dimethylbutanol, methyl-2 pentanol-2, 2-methyl-2-hydroxypentane, acmc-209m9l
PubChem CID 11543
IUPAC-Name 2-Methylpentan-2-ol
SMILES CCCC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-pentanol
Schmelzpunkt -103°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 120°C to 122°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.41
Menge 25 g
UN-Nummer UN2560
Beilstein 1718951
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 32g/L. Soluble in alcohol.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%