Learn More
2-Methyl-2-Pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used to study its antagonist activity. It reacts with a second target site to alter the spatial relation between the hydrophobic agonist binding site and the allosteric site. It may initiate the polymerization of isocyanates and epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird verwendet, um seine Antagonistenaktivität zu untersuchen. Reagiert mit einem zweiten Zielort, um die räumliche Beziehung zwischen der hydrophoben Agonistenbindungsstelle und der allosterischen Stelle zu ändern. Kann die Polymerisation von Isocyanaten und Epoxiden auslösen.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 32 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-2-pentanol |
| Schmelzpunkt | -103°C |
| Siedepunkt | 120°C to 122°C |
| Flammpunkt | 30°C (86°F) |
| Geruch | Alcohol-like |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2560 |
| Beilstein | 1718951 |
| Formelmasse | 102.18 |
| Reinheit (%) | 99% |