Learn More
2-Methyl-2-Buten, 90 %, Balance 2-Methyl-1-Buten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453385 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10453385 1 L Glasflasche 1 Liter
10196673 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
11378621 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10453385 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 414090010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-35-9
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00009276
InChI-Schlüssel BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
PubChem CID 10553
ChEBI CHEBI:77916
IUPAC-Name 2-methylbut-2-ene
SMILES CC=C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-2-butene
Schmelzpunkt -134.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.6600g/mL
Siedepunkt 35.0°C to 38.0°C
Flammpunkt −45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=C(CH3)2
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Menge 1 L
Beilstein 01,211
Merck Index 15,601
Relative Dichte 0.66
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit