Learn More
2-Methyl-2-butanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459541 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459541 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1275.44
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Amyl Alcohol
CAS 75-85-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile tert-Amyl Alcohol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym t-Amyl alcohol, 2-Butanol, 2-methyl-, tert-Pentyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-butanol, 1,1-Dimethyl-1-propanol, 2-Ethyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methylbutane, 2-Methyl-2-hydroxybutane, Amylene hydrate, Dimethylethylcarbinol, Ethyldimethylcarbinol, NSC 25498, tert-Amyl alcohol, tert-Pentanol
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Lösungstyp Neat
SMILES CCC(C)(C)O
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
Menge 10 mg
Formelmasse 88.0888 g/mol